Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster presaturadas AlphaSat™ CleanPak™
Código de producto. p-210316 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Solución de saturación:
100% alcohol isopropílico de grado semiconductor
70% alcohol isopropílico de grado semiconductor
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 75
Código de producto. 11575395
Marca: Texwipe™ TX1034
Para aplicaciones de ISO Clase 3 a 5
  • Toallitas tejidas de poliéster para salas limpias presaturadas con varias concentraciones de grado semiconductor isopropanol IPA (la toallita 100 % alcohol isopropílico está diseñada para cámaras de herramientas de semiconductores)
  • Procesadp Vectra™ para una calidad uniforme, iones poco extraíbles y residuos volátiles, e inspección de calidad manos libres
  • Elimine las huellas dactilares y otros contaminantes de las superficies médicas antes del envasado y esterilización del terminal
  • La resistencia superior resiste la abrasión bajo un uso riguroso
  • Nivel de saturación IPA óptimo
  • Elimina las preocupaciones de mantenimiento y seguridad de los frascos de chorro
  • Menor generación de partículas cuando se introduce en el alcohol
  • Trazabilidad lote a lote
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,16 cm
Material Poliéster
Peso base 158
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para limpieza general, control de derrames, limpieza y pulido Acero inoxidable, cubierta protectora de piezas y producto
Solución de saturación 70% alcohol isopropílico de grado semiconductor
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol