Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de alizarina complexona, grado indicador Código de producto.: 10317810
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de alizarina complexona, grado indicador
Código de producto. 10317810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
5 g, 5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
Código de producto. 10317810
Marca: Thermo Scientific Chemicals 155830050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 455303-00-1 | C19H19NO10 | 421.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455303-00-1
Fórmula molecular C19H19NO10
Peso molecular (g/mol) 421.36
Número MDL MFCD00149067
Clave InChI LLNGUADXYFYGGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo (3, 4-Dihydroxy-2-anthraquinonyl)methyliminodiacetic acid dihydrate, Alizarin fluorine blue
PubChem CID 23624113
SMILES O.O.OC(=O)CN(CC(O)=O)CC1=CC2=C(C(O)=C1O)C(=O)C1=C(C=CC=C1)C2=O
Especificaciones
Absorbancia 0.42 min. (lambda max, after 1 hr.) (2mL of a 0.2% soln. in 0.02M NaOH + 5mL acetate buffer (pH 5.1) diluted with H2O to 100mL), (1cm cell vs. water)
Nombre del producto químico o material Alizarin Complexone dihydrate
Punto de fusión 180.0°C to 185.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (0.2g/L). Other solubilities: soluble in aqueous alkali, insoluble in alcohol and ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC ácido 2-[carboximetil-[(3,4-dihidroxi-9,10-dioxoantracen-2-il)metil]amino]acético; dihidrato
Lambda máx 425 to 430nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.35
Porcentaje de pureza 97 to 103% (on dry substance)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0471973 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto155830050,155830010
Número de loteA0451790 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Código de producto155830050,155830010
Número de loteA0393467 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Código de producto155830050,155830010
Número de loteA0404319 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Código de producto155830050,155830010
Número de loteA0409067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Código de producto155830050,155830010
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de alizarina complexona, grado indicador >