Learn More
Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid, 85%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15660800 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15660800 5 g Frasco de vidrio 5 g
15650800 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15660800 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 055905G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
for the determination of fluorine, ∼85%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3952-78-1
Fórmula molecular C19H15NO8
Peso molecular (g/mol) 385.328
Número MDL MFCD00001202
Clave InChI PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alizarin complexone, alizarin fluorine blue, alizarin complexon, alizarine complexon, alizarine complexone, alizarinkomplexon, alizarine fluorine blue, 3-aminomethylalizarin-n,n-diacetic acid, az-c, alizarin-3-methyliminodiacetic acid
PubChem CID 65132
ChEBI CHEBI:53088
Nombre IUPAC 2-2[carboximetil-[(3,4-dihidroxi-9,10-dioxoantracen- -il)metil]aminoácido acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid
Punto de fusión 185°C
Color Amarillo
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2190028
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.32g/mol
Porcentaje de pureza 85%