Learn More
Invitrogen™ Sustrato de péptido 647-Poli-GT Alexa Fluor™
Sustrato peptídico Alexa Fluor™ 647-Poly-GT
321.00€ - 886.00€
Especificaciones
Color | Rojo lejano |
---|---|
Método de detección | Fluorescente |
Formulario | Mediciones |
Sustrato | Polímero aleatorio (Glu:Tir) en una proporción de 4:1 |
Substrate Properties | Sustrato basado en péptidos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10489864
|
Invitrogen™
PV5693 |
1nmol |
321.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10054044
|
Invitrogen™
PV5836 |
10 nmol |
886.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Un sustrato peptídico general etiquetado con AlexaFluor647 que consiste en un polímero de glutamato y tirosina que se utiliza para controlar la actividad de la tirosina cinasa.Para su uso combinado con el anticuerpo Eu-PY20 (PV5696) LanthaScreen™ para evaluar inhibidores en aplicaciones de cribado analítico de medio a masivo.
Especificaciones
Rojo lejano | |
Mediciones | |
Sustrato basado en péptidos | |
Tirosina cinasas | |
Alexa Fluor™ 647 | |
TR-FRET |
Fluorescente | |
Polímero aleatorio (Glu:Tir) en una proporción de 4:1 | |
Sustrato de cinasa | |
340⁄665 | |
Hielo seco | |
EGFR |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Sustrato de péptido 647-Poli-GT Alexa Fluor™