Learn More
Invitrogen™ Sustrato de péptido 647-Poli-GT Alexa Fluor™
Código de producto. 10489864
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
1nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10489864
Marca: Invitrogen™ PV5693
Sustrato peptídico Alexa Fluor™ 647-Poly-GT
Un sustrato peptídico general etiquetado con AlexaFluor647 que consiste en un polímero de glutamato y tirosina que se utiliza para controlar la actividad de la tirosina quinasa.
Para su uso con el anticuerpo Eu-PY20 (PV5696) LanthaScreen™ para evaluar inhibidores en aplicaciones de cribado de medio a alto rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica del europio
Color Rojo lejano
Contenido y almacenamiento 30 µm de sustrato peptídico AlexaFluor 647 Poli-GT en 10 mM HEPES, 137 mM de NaCl, 2,7 mM de KCl, pH 7,5 (solución salina con tampón HEPES). Almacenar a -20 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Formulario Mediciones
Línea de productos LanthaScreen
Cantidad 1nmol
Sustrato Polímero aleatorio (Glu:Tir) en una proporción de 4:1
Substrate Properties Sustrato basado en péptidos
Tipo de sustrato Sustrato de cinasa
Target Enzyme Tirosina cinasas
Excitación/emisión 340⁄665
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
Condiciones de envío Hielo seco
Entrada diana ABL1 G250E, CSF1R, CSK, EPHA5, KIT, PDGFRA V561D, SYK, TYRO3, ZAP70, FGFR1, FGFR2, EGFR, EPHB2, FGFR4, IGF1R, LYNA, MATK, MERTK, NTRK3, RET V804L, TEK, FLT1, MUSK, SRCN1, ABL1 E255K, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, ABL1 T315I, EPHA3, EPHB4, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, EGFR L858R, ERBB4, KDR, MET, TNK2, ABL1, ABL2, AXL, FGFR3, FGR, HCK, KIT V654A, EPHA1, EPHA8, EPHB3, INSRR, LYNB, NTRK1, PDGFRA D842V, SRMS, EGFR L861Q, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, EPHA7, EPHB1, FRK, ITK, FLT3 D835Y, SRC, BTK, FES, ERBB2, NTRK2
Técnica TR-FRET
Quinasas validadas EGFR