Learn More
BTX™ Caja de adaptador AgilePulse™ In Vivo
AgilePulse™ In Vivo Adapter Box for use with AgilePulse™ In Vivo system.
93.10€ - 126.00€
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica, administración de proteínas |
|---|---|
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Incluye | Solo para caja de adaptador |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Pulse Form | Onda cuadrada |
| Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15457380
|
BTX™
470090 |
Para cables de conector tipo banana de 4 mm |
93.10€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16243931
|
BTX™
470091 |
Generadores con SN AP-4069-ID/AP-5031-IM y posteriores |
126.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- For connection to electroporation generators
Especificaciones
| Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica, administración de proteínas | |
| Solo para caja de adaptador | |
| Onda cuadrada |
| BTX Electroporation | |
| Non-sterile |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BTX™ Caja de adaptador AgilePulse™ In Vivo