Learn More
BTX™ Caja de adaptador AgilePulse™ In Vivo
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Generadores con SN AP-4069-ID/AP-5031-IM y posteriores
Para cables de conector tipo banana de 4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su conexión a sistemas de electroporación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica, administración de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores con SN AP-4069-ID/AP-5031-IM y posteriores |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Cables y adaptadores |
| Descripción | AgilePulse In Vivo Adapter Box, for generators with SN AP-4069-ID / AP-5031-IM and after |
| Pantalla | Touchscreen |
| Incluye | Solo para caja de adaptador |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo de conexión | Cable del conector de electrodos |
| Interfaz | Touchscreen |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.