Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LM, punto de fusión bajo, para muestras de recuperación después de la separación Código de producto.: 11401380
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LM, punto de fusión bajo, para muestras de recuperación después de la separación
Código de producto. 11401380
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11401380
Marca: Thermo Scientific Chemicals H26417.14
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado para la separación basada en el tamaño de ácidos nucleicos en aplicaciones de electroforesis en gel de agarosa.
Used for size-based separation of nucleic acids in agarose gel electrophoresis applications. Ideal for analysis and recovery of DNA and RNA for routine applications. Ideal for a variety of applications such as in-gel manipulation, tissue and cell culture, and viral plaque assays. Can also be used in protein electrophoresis applications such as Ouchterlony (antigen-antibody interaction assay) and radial immunodiffusion (RID) (antigen quantitation assay)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Especificaciones
Fórmula molecular C24H38O19
Tipo de producto Agarosa LM
Clave InChI MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H]3CO[C@H]2[C@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]4[C@@H]5CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)O5)[C@@H]2O)O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(1S,3S,4S,5S,8R)-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,3R,4S,5S,8R)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 630.55
Cantidad 25 g
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la humedad
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251152 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberH26417.14,H26417.22,H26417.06
Número de lote10243742 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog NumberH26417.14,H26417.22,H26417.06
Número de lote10240872 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/05/2022 Catalog NumberH26417.14,H26417.22,H26417.06
Número de lote10231466 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH26417.14,H26417.22,H26417.06
Número de lote10201876 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH26417.14,H26417.22,H26417.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LM, punto de fusión bajo, para muestras de recuperación después de la separación >