Learn More
Invitrogen™ Agarosa de punto de fusión bajo UltraPure™
Código de producto. 10143954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10143954 50 g 50 g
10032744 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10143954 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 16520050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.00€
    448.65€ / 50 g
    Ahorro 49.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La boquilla de fácil vertido reduce los derrames y la contaminación
La agarosa de punto de fusión bajo UltraPureLow es un polisacárido utilizado para la separación basada en el tamaño de ácidos nucleicos en aplicaciones de electroforesis en gel de agarosa. La agarosa de punto de fusión bajo UltraPureLow es perfecta para resolver fragmentos de ADN y ARN de más de 1.000 bp, así como para la recuperación de fragmentos de ácidos nucleicos tras la electroforesis, ya que se funde a 65,5 °C (por debajo del punto de fusión de la mayoría de ácidos nucleicos). La solución permanece en forma de líquido a 37 °C y se asienta rápidamente a temperaturas por debajo de 25 °C.
  • Ideal para la recuperación y análisis del ADN y el ARN para aplicaciones rutinarias.
  • Fuerte estructura de gel que permite una mejor manipulación y menos roturas.
  • Perfecta para una serie de aplicaciones, como la manipulación en gel, el cultivo celular y de tejidos y los ensayos de placas virales.
  • También se puede utilizar en aplicaciones de electroforesis de proteínas, como pruebas de Ouchterlony (ensayo de interacción antígeno-anticuerpo) y de inmunodifusión radial (RID) (ensayo de cuantificación de antígenos).
  • Envase mejorado: El embalaje sostenible y respetuoso con el medio ambiente utiliza un 75 % menos de plástico que los frascos originales. Por lo tanto, se emplean menos materias primas y energía en la fabricación, y se generan menos residuos.
  • Pruebas de rendimiento y calidad: El rendimiento de la agarosa UltraPure se evalúa para satisfacer especificaciones sobre aspecto, humedad, fuerza del gel, temperatura gelificante, temperatura de fusión, contenido en sulfato, electroendosmosis y actividad de desoxirribonucleasa (ADNasa) y ribonucleasa (ARNasa).
  • Intervalo de separación: >1.000 bp.
Agarosa de punto de fusión bajo UltraPureLow (n.º de cat. 16520-100) es un sustituto de un artículo que se vendía previamente con el n.º de cat. 15517-022.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Los productos de agarosa UltraPure™ se envasan en nuevas bolsas ecológicas que utilizan menos material que las botellas de plástico convencionales. Almacenar entre 15 °C y 30 °C.
Intervalo de separación 100 bp a >30 kb
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, electroforesis de proteínas, transferencia
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Punto de fusión Punto de fusión bajo
Cantidad 50 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Agarosa