Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X) a base de glicerol, sin xileno cianol FF
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J60933.AD
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490157
  • 99.80€ / 50 ml
Descripción
6X DNA Loading Buffer is a pre-mixed solution used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is a pre-mixed loading buffer containing two different dyes xylene cyanol FF for visual tracking of DNA migration during agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón de carga ADN 6X es una solución previamente mezclada utilizada en la preparación de muestras y marcadores de ADN para cargar en geles de agarosa o poliacrilamida. Es un tampón de carga premezclado que contiene dos colorantes diferentes de xileno cianol FF para el seguimiento visual de la migración del ADN durante la electroforesis en gel de agarosa.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sin xileno cianol FF. Contiene un 0,25 % de azul de bromofenol, 30 % de glicerol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Agarose gel loading dye
Líquido
50 mL
glycerol based, Xylene Cyanol FF free
6X
Fully misicible in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ10K002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog NumberJ60933.AD,J60933.AC
Número de loteT24K045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog NumberJ60933.AD,J60933.AC
Número de loteS04K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/06/2024 Catalog NumberJ60933.AD,J60933.AC
Número de loteQ05K018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog NumberJ60933.AD,J60933.AC
Número de loteU02J027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2023 Catalog NumberJ60933.AD,J60933.AC
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X) a base de glicerol, sin xileno cianol FF > 50 ml