Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X) a base de glicerol, sin xileno cianol FF
Código de producto. p-7041983
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Código de producto. 15480157
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60933.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
6X DNA Loading Buffer is a pre-mixed solution used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is a pre-mixed loading buffer containing two different dyes xylene cyanol FF for visual tracking of DNA migration during agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón de carga ADN 6X es una solución previamente mezclada utilizada en la preparación de muestras y marcadores de ADN para cargar en geles de agarosa o poliacrilamida. Es un tampón de carga premezclado que contiene dos colorantes diferentes de xileno cianol FF para el seguimiento visual de la migración del ADN durante la electroforesis en gel de agarosa.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sin xileno cianol FF. Contiene un 0,25 % de azul de bromofenol, 30 % de glicerol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose gel loading dye
Nombre de nota glycerol based, Xylene Cyanol FF free
Forma física Líquido
Concentración 6X
Cantidad 25 mL
Información de solubilidad Fully misicible in water.