Learn More
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles no estériles
Evitan la contaminación cruzada de las muestras. Las puntas con filtro para aerosoles no estériles Axygen™ disponen de un ajuste universal. Todas las puntas cumplen con USP 3127 (contaminación por metales pesados) y están libres de aditivos lixiviables. Compatibles con una gran variedad de micropipetas y disponibles en una amplia gama de tamaños de filtro.
87.65€ - 785.44€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Color | Transparente |
Certificaciones/conformidad | USP 3127 |
Declaraciones de limpieza | Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos |
Código de producto | Marca | filtradas por | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | filtradas por | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12166880
|
Axygen™
TF-1000 |
Con filtro | 100 μl a 1000 μl |
129.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12675465
|
Axygen™
TF-20 |
Con filtro | 0,5 μl a 20 μl |
103.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12196880
|
Axygen™
TF-200 |
Con filtro | 1 μl a 200 μl |
125.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11374275
|
Axygen™
TF-350 |
Con filtro | 1 μl a 300 μl |
87.65€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12521358
|
Axygen™
TF-350 |
Con filtro | 1 μl a 300 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12531318
|
Axygen™
TF-1000 |
Con filtro | 100 μl a 1000 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Puntas de pipeta con filtro tecnológicamente avanzada- Ideales para aplicaciones de amplificación del ADN y microbiológicas donde la contaminación puede invalidar los resultados
- El filtro permite el acceso libre de aire al mismo tiempo que evita la contaminación cruzada al bloquear el paso de aerosoles o líquido
- Filtros apirógenos de polietileno transparente sin inhibidores de ADN ni aditivos de sustancias lixiviables
- Cada filtro se inserta en la punta robóticamente para garantizar la ausencia de contaminación de nucleasa
- Envasadas en gradillas con fondo sellado con tapas para evitar la contaminación
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel o de gradillas.
Certifications
Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Especificaciones
Con filtro | |
Transparente | |
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos | |
Polipropileno |
No estéril | |
USP 3127 | |
Universal |