Learn More
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles no estériles
Evitan la contaminación cruzada de las muestras. Las puntas con filtro para aerosoles no estériles Axygen™ disponen de un ajuste universal. Todas las puntas cumplen con USP 3127 (contaminación por metales pesados) y están libres de aditivos lixiviables. Compatibles con una gran variedad de micropipetas y disponibles en una amplia gama de tamaños de filtro.
Marke: Axygen™ TF-200
101.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Weitere Details : Peso : 0.36000kg
Beschreibung
Bestellinformation
Disponibles en formatos a granel o de gradillas.
Zertifizierungen
Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Spezifikation
1 μl a 200 μl | |
No estéril | |
USP 3127 | |
Universal | |
Gilson™ Pipetman™ P200 |
Con filtro | |
Transparente | |
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos | |
1000 puntas/paquete, 10 paquetes/caja. | |
Polipropileno |