Learn More
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles no estériles
Evitan la contaminación cruzada de las muestras. Las puntas con filtro para aerosoles no estériles Axygen™ disponen de un ajuste universal. Todas las puntas cumplen con USP 3127 (contaminación por metales pesados) y están libres de aditivos lixiviables. Compatibles con una gran variedad de micropipetas y disponibles en una amplia gama de tamaños de filtro.
Marca: Axygen™ TF-1000
Detalles adicionales : Peso : 6.58000kg
Descripción
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel o de gradillas.
Certifications
Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Especificaciones
100 μl a 1000 μl | |
No estéril | |
USP 3127 | |
A granel | |
1000 puntas/paquete, 5 paquetes/caja. |
Con filtro | |
Transparente | |
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos | |
Universal | |
Polipropileno |