Learn More
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles no estériles
Evitan la contaminación cruzada de las muestras. Las puntas con filtro para aerosoles no estériles Axygen™ disponen de un ajuste universal. Todas las puntas cumplen con USP 3127 (contaminación por metales pesados) y están libres de aditivos lixiviables. Compatibles con una gran variedad de micropipetas y disponibles en una amplia gama de tamaños de filtro.
Marca:  Axygen™ TF-350
Detalles adicionales : Peso : 3.57300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374275
  • 87.65€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El material del filtro tiene una tecnología avanzada que permite el paso libre del aire, al mismo tiempo que bloquea la contaminación por aerosoles.
  • La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables.
  • La superficie Axygen™ Maxymum Recovery™ mejora la precisión y garantiza la máxima recuperación de la muestra.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • ADNg humano y sin inhibición PCR
  • Información de órdenes
    Disponibles en formatos a granel o de gradillas.
    Certifications
    Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
    Especificaciones
    Especificaciones
    1 μl a 300 μl
    No estéril
    USP 3127
    A granel
    1000 puntas/paquete, 10 paquetes/caja.
    Con filtro
    Transparente
    Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos
    Universal