Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento de serie TX150, depósito de acero inoxidable
Provides outstanding performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C. Grant Instruments™ Optima™ TX150 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank combines the powerful and versatile Grant Optima™ TX150 digital heating circulator with a choice of five stainless steel (ST) tanks with different capacities.
Marca: Grant Instruments™ TX150-ST5
1383.93 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Descripción
- La serie de baños de circulación de calentamiento controlados digitalmente proporciona un rendimiento excepcional para aplicaciones rutinarias y sofisticadas que requieren un control preciso de la temperatura de hasta un máximo de 150 ºC.
- Combina el potente y versátil baño de circulación de calentamiento digital Grant Optima™ TX150 con tres depósitos económicos de plástico (P) o cinco depósitos de acero inoxidable (ST) con diferentes capacidades
- El baño de circulación de calentamiento incorpora Intelligent Control Optimisation™ (ICO) para el control de temperatura inteligente adaptativo PID.
- Incluye una potente bomba integral, lo que hace que los sistemas TX150 sean adecuados tanto para la inmersión de muestras como para el flujo de fluido controlado por temperatura de circulación a dispositivos externos
Especificaciones
De 0 °C a 200 °C | |
Acero inoxidable | |
150 mm |
Incluye calentador/agitador de inmersión TX150 con baño ST5 | |
150 mm | |
300 mm |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-06-30
New Offer Ahorre hasta un 78%