Learn More
ADRP/Perilipin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech CL488-15294-100UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ADRP/Perilipin 2 Polyclonal antibody specifically detects ADRP/Perilipin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IFEspecificaciones
ADRP/Perilipin 2 | |
Polyclonal | |
CoraLite 488 | |
BC029886 | |
Antigen affinity purification | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Immunofluorescence | |
1000 μg/mL | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
Rabbit | |
100 μL | |
123 | |
Store at -20°C | |
Liquid |
Título del producto
ADRP/Perilipin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech > 100 μL; CoraLite 488
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido