Learn More
ADRP/Perilipin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7227581 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17791259 20 μL 20 microlitros
17781259 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17791259 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4881529420UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ADRP/Perilipin 2 Polyclonal antibody specifically detects ADRP/Perilipin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF
Especificaciones
Antígeno ADRP/Perilipin 2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC029886
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG