Learn More
ADK Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G1A5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | ADK |
---|---|
Clon | 1G1A5 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16829235
|
Proteintech
66929-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16819235
|
Proteintech
66929-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The ADK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ADK. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ADK antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
ADK | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
132 | |
Primary |
1G1A5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ADK Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G1A5, Proteintech