Learn More
3M™ Filtro de gas Adflo™ A1B1E1 Código de producto.: 15759647
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
3M™ Filtro de gas Adflo™ A1B1E1
Código de producto. 15759647
Color: Negro
Click to view available options
:
Color: Negro
Código de producto. 15759647
Marca: 3M™ 7000028043
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Filtro de gas 3M™ Adflo™ A1B1E1 está diseñado para capturar gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos.
  • Cuando utilice el respirador Adflo con filtro de gas, puede que necesite un tubo de respiración con silenciador (83 40 08) y la batería de alto rendimiento (83 76 31)
  • Cambie el filtro de gas según los requisitos del lugar de trabajo
  • No se recomienda esperar hasta que se noten los olores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho Vapor orgánico, gas ácido
Color Negro
Tipo de producto Filtro
Título del producto
3M™ Filtro de gas Adflo™ A1B1E1 >