Learn More
Gibco™ Adenovirus Expression Medium (AEM), for PER.C6™ cells
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
El medio de expresión de adenovirus (AEM) se recomienda para el crecimiento de células PER.C6™ en suspensión y para la producción de virus y vectores virales en estas células. Es un medio de cultivo celular libre de material de origen animal sin componentes derivados directamente de fuentes humanas o animales. Cada lote de AEM se somete a pruebas de rendimiento para el crecimiento celular con células PER.C6™ y AEM ha sido calificado para producir adenovirus y virus de la influenza. También favorece el crecimiento de células HEK 293. Se requiere suplemento de glutamina o GlutaMAX™-I.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | 293 (HEK), 293 (E1), PER.C6 |
| Clasificación | Sin material de origen animal, sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Kit de fusión N-Terminal |
| Serum Level | Sin suero |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Línea de productos | Gibco™ |
| Cantidad | 1000 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar de 2 °C a 8 °C en un lugar oscuro. |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.