Learn More
Eppendorf™ Adapters For Rectangular Bucket in Rotor A-4-38
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
20 mL
25 mL
9 mL
De 5 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Adaptador para rotor A-4-38
- Para la centrifugación de tubos de extracción de sangre o tubos cónicos de 15/50 ml
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
Tipo de tubo | Hemólisis |
Capacidad | De 5 a 7 ml |
Para utilizar con (equipo) | Cestillo rectangular del rotor A-4-38 |
Tamaño del orificio (métrico) | 13 mm |
N.º de lugares | 40 |
N.° por paquete | 2/paq. |
Título del producto
Eppendorf™ Adapters For Rectangular Bucket in Rotor A-4-38 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido