Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor cónico de ángulo fijo Falcon™
Utilice estos adaptadores con rotores cónicos de ángulo fijo Falcon™.
Marca: Eppendorf™ 5804776003
95.39 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Juego de 2 adaptadores
- Compatible con rotor F-34-6-38
Especificaciones
Adaptador | |
15 ml | |
17 mm | |
2/paq. |
Falcon cónico | |
Rotor de ángulo fijo | |
6 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotor cónico de ángulo fijo Falcon™ > Capacidad: 15 ml; número de posiciones: 6
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido