Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor cónico de ángulo fijo Falcon™
Utilice estos adaptadores con rotores cónicos de ángulo fijo Falcon™.
101.40€
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
---|---|
Tipo de tubo | Falcon cónico |
Para utilizar con (equipo) | Rotor de ángulo fijo |
N.º de lugares | 6 |
N.° por paquete | 2/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10003181
|
Eppendorf™
5804776003 |
15 ml |
101.40€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10296761
|
Eppendorf™
5804775007 |
50 mL |
101.40€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Juego de 2 adaptadores
- Compatible con rotor F-34-6-38
Especificaciones
Adaptador | |
Rotor de ángulo fijo | |
2/paq. |
Falcon cónico | |
6 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotor cónico de ángulo fijo Falcon™