Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor A-4-81 de Eppendorf™
Aporte flexibilidad a las centrífugas Eppendorf con estos adaptadores de rotor
Marca: Eppendorf™ 5810745004
208.99 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptadores
- Para rotor A-4-81 de Eppendorf™
Especificaciones
Adaptador | |
De 1,5 a 2 ml | |
11 mm | |
2/paq. |
Plana | |
Rotor A-4-81 de Eppendorf | |
80 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotor A-4-81 de Eppendorf™ > Capacidad: De 1,5 a 2 ml; número de posiciones: 80
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido