Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor A-4-81 de Eppendorf™
Aporte flexibilidad a las centrífugas Eppendorf con estos adaptadores de rotor
Marca: Eppendorf™ 5810746000
209.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptadores
- Para rotor A-4-81 de Eppendorf™
Especificaciones
Adaptador | |
De 2,6 a 5 ml | |
11 mm | |
2/paq. |
Plana | |
Rotor A-4-81 de Eppendorf | |
80 |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotor A-4-81 de Eppendorf™ > Capacidad: de 2,6 a 5 ml; número de posiciones: 80
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido