Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo de 85 ml Código de producto.: 11568683
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo de 85 ml
Código de producto. 11568683 Tienda Eppendorf Productos
15 ml, paquete de 2
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
De 1 a 1,4 ml
De 2 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11568683
Marca: Eppendorf™ 5702723002
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Falcon cónico
Capacidad 15 ml
Para utilizar con (equipo) Cestillo redondo de 85 ml
Tamaño del orificio (métrico) 17,2 mm
N.º de lugares 2
N.° por paquete 2/paq.
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo de 85 ml >