Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo de 85 ml
Marca:  Eppendorf™ 5702736007
193.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10669651
  • 196.00€ / paquete de 2
Especificaciones
Adaptador
De 1 a 1,4 ml
8,5 mm
2/paq.
Falcon cónico
Cestillo redondo de 85 ml
20
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo de 85 ml > El dispositivo tiene capacidad para: 5 tubos; capacidad de 1 a 1,4 ml