Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo de 85 ml
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
De 1 a 1,4 ml
De 2 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Falcon cónico |
| Capacidad | De 2 a 7 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillo redondo de 85 ml |
| Tamaño del orificio (métrico) | 12,5 mm |
| N.º de lugares | 20 |
| N.° por paquete | 2/paq. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur