Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400
Permite utilizar recipientes de tamaños y formas específicos en cubos de rotor para el rotor S-4x400.
Marca:  Eppendorf™ 5910708009
282.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15873222
  • 287.00€ / paquete de 2
Descripción
  • Adecuado para cestillos de rotor S-4x400
  • Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Microtubo
11 mm
Cestillo S-4x400
26
26 microtubos de 1,5/2 ml
39 mm
26
2/paquete
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400 > 26 microtubos de 1,5/2,0 ml