Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400
Código de producto. p-7159250 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
11 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml
17 tubos de fondo redondo de 12 x 75 mm
1 frasco de 400 ml
1 tubo cónico de 175 a 225 ml
26 microtubos de 1,5/2 ml
4 tubos cónicos de 50 ml
8 tubos de fondo redondo de 9 ml
Frasco plano/cónico de 1 x 175 a 250 ml
Microtubos de 7 x 5,0 ml, tubos cónicos de 15 ml
Tubos de fondo redondo de 15 x 4 a 8 ml
Tubos independientes de 50 ml, Centriprep de 50 ml, Oak Ridge de 30 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
15823232 1 tubo cónico de 175 a 225 ml paquete de 2
15853222 Frasco plano/cónico de 1 x 175 a 250 ml paquete de 2
15863222 1 frasco de 400 ml paquete de 2
15813232 Tubos independientes de 50 ml, Centriprep de 50 ml, Oak Ridge de 30 ml paquete de 2
15813222 4 tubos cónicos de 50 ml paquete de 2
15823222 Microtubos de 7 x 5,0 ml, tubos cónicos de 15 ml paquete de 2
15883222 8 tubos de fondo redondo de 9 ml paquete de 2
15843222 11 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml paquete de 2
15833222 Tubos de fondo redondo de 15 x 4 a 8 ml paquete de 2
15803232 17 tubos de fondo redondo de 12 x 75 mm paquete de 2
15873222 26 microtubos de 1,5/2 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15823232 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5910714009
Permite utilizar recipientes de tamaños y formas específicos en cubos de rotor para el rotor S-4x400.
  • Adecuado para cestillos de rotor S-4x400
  • Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 1 tubo cónico de 175 a 225 ml
Diámetro máx. del tubo 62 mm
Longitud máx. del tubo 143 mm
Para utilizar con (equipo) Cestillo S-4x400
Recipientes por adaptador 1
N.º de lugares 1
N.° por paquete 2/paquete