Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400
Permite utilizar recipientes de tamaños y formas específicos en cubos de rotor para el rotor S-4x400.
Marca:  Eppendorf™ 5910703007
268.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15833222
  • 272.00€ / paquete de 2
Descripción
  • Adecuado para cestillos de rotor S-4x400
  • Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fondo redondo
13 mm
Cestillo S-4x400
15
Tubos de fondo redondo de 15 x 4 a 8 ml
119 mm
15
2/paquete
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400 > 15 tubos de fondo redondo de 4-8 ml