Learn More
Hettich™ Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
Marca:  Hettich™ 4437
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10102802
  • 140.00€ / cada uno
Descripción
  • Adaptador para portadores nº 4254, 4547-B, 4579-A.
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor
12 x 15 mL
120 mm
12
Cónicos
17 mm
Portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hettich™ Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A > 12 x 15 ml