Learn More
Hettich™ Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
140.00€ - 210.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador de rotor |
---|---|
Tipo de tubo | Cónicos |
Para utilizar con (equipo) | Portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10102802
|
Hettich™
4437 |
12 x 15 mL |
140.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10108391
|
Hettich™
4441 |
5 x 50 mL |
210.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Cónicos | |
Portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hettich™ Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A