Learn More
Hettich™ Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A
Código de producto. 10108391
Click to view available options
Capacidad:
5 x 50 mL
12 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10108391
Marca: Hettich™ 4441
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Spezifikation
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 5 x 50 mL
Diámetro máx. del tubo 29 mm
Longitud máx. del tubo 115 mm
Para utilizar con (equipo) Portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A
Recipientes por adaptador 5
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt