missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAM8 Mouse anti-Human, Pig, Clone: 3A12H2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | ADAM8 |
---|---|
Clon | 3A12H2 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17701169
|
Proteintech
68113-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17791159
|
Proteintech
68113-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ADAM8 Monoclonal antibody specifically detects ADAM8 in Human, Pig samples. It is validated for WB, ELISAEspecificaciones
ADAM8 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Pig | |
101 | |
Primary | |
Store at -20°C |
3A12H2 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
ADAM8 Mouse anti-Human, Pig, Clone: 3A12H2, Proteintech