missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ADAM8 Monoclonal antibody specifically detects ADAM8 in Human, Pig samples. It is validated for WB, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ADAM8 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3A12H2 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
| N.º de referencia del gen | BC032229 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?