Learn More
Socorex™ Pipetas manuales de volumen variable Acura
Garantice la estabilidad de la configuración cuando realice el pipeteo con las pipetas manuales de volumen variable Socorex™ Acura. Se ha medido la precisión de cada unidad individual para ofrecer fiabilidad a 0.5 μl y 1 μl.
Marca: Socorex™ 825.0010Y
234.66 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricadas con polipropileno
- Con mecanismo de ajuste de precisión
- Ajuste de volumen con una sola mano
Especificaciones
Autoclavable | |
825 | |
Acura™ | |
De 1 a 10 μl |
Polipropileno | |
1 | |
Micropipeta | |
1 unidad |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31