Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen ajustable Finnpipette™ F2
Código de producto. 11827351
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,2 a 2 μl
De 0,5 a 5 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
Puntas compatibles:
Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, anchura 1000
Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, anchura 250
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, anchura 250
Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Finntip de 10 ml, filtro de 10 ml, Flex de 10 ml, filtro Flex de 10 ml Ext
Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Rosa
Turquesa
Verde
Incrementos:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
0,01 ml
0.02mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Puntas compatibles Color Incrementos Tamaño de la unidad
11827351 De 1 a 10 μl Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Rosa 0,02 μl 1 PCS
11877341 De 0,2 a 2 μl Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Rosa 0,002 μl 1 PCS
11817351 De 0,5 a 5 μl Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Rosa 0,01μL 1 PCS
11837351 De 1 a 10 μl Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, anchura 250 Amarillo 0,02 μl 1 PCS
11847351 De 2 to 20 μl Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro Turquesa 0,02 μl 1 PCS
10413865 De 2 to 20 μl Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, anchura 250 Amarillo 0,02 μl cada uno
11867351 De 10 to 100 μl Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 Amarillo 0,2 μl 1 PCS
11877351 De 20 to 200 μl Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250 Amarillo 0,2 μl 1 PCS
11887351 De 100 to 1000 μl Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, anchura 1000 Azul 1μL 1 PCS
11897351 0,5 A 5 mL Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml Verde 0,01 ml 1 PCS
11807361 De 1 a 10 ml Finntip de 10 ml, filtro de 10 ml, Flex de 10 ml, filtro Flex de 10 ml Ext Rojo 0.02mL 1 PCS
11729528 De 5 to 50 μl Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro Turquesa 0,1 μl 1 PCS
11739528 De 5 to 50 μl Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 Amarillo 0,1 μl 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11827351 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4642030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    357.00€ / paquete de 1
    Ahorro 187.00€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Haga frente a los retos de las aplicaciones más exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales; además, estas pipetas totalmente esterilizables en autoclave tienen un diseño elegante y robusto.
Haga frente a los retos de las aplicaciones altamente exigentes en las que la solidez y la durabilidad sean esenciales gracias al diseño elegante y resistente de las pipetas de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2. Construidas con componentes resistentes de PVDF que resisten a productos químicos agresivos y a los efectos perjudiciales de la luz UV, estas pipetas de volumen variable son totalmente esterilizables en autoclave sin necesidad de desmontarlas. Cuentan con una amplia selección de puntas diseñadas expresamente para un rendimiento, precisión y exactitud óptimos.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.
Finnpipette F2: Fiabilidad probado para uso intensivo a largo plazo
Resistente y duradero
Finnpipette F2 contiene componentes PVDF resistentes que soportan productos químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV. Su diseño resistente soporta el uso físico sin daños.
Totalmente esterilizable en autoclave
La descontaminación de Finnpipette F2 es sencilla, ya que no esnecesario desmontarla la F2 para su esterilización en autoclave, lo que minimiza la interrupción y el tiempo de inactividad.Mantenimiento sencillo
Simplemente retire el cono de punta para realizar el mantenimiento diario o la descontaminación cuando no se utiliza un autoclave.
Super Blow-out
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F2 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
5 años de garantía
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Descripción Finnpipette F2
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rosa
Número de canales 1
Línea de productos Finnpipette™ F2
Tipo Pipeta de volumen variable
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
Incrementos 0,02 μl