Learn More
Cytiva Placas de filtro AcroPrep™ 96, 1 ml
Optimizadas para una gran variedad de aplicaciones que requieren un mayor volumen de procesamiento por pocillo.
Marca:  Cytiva 5053
271.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17154461
  • 329.00€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Las placas están fabricadas con polipropileno biológicamente inerte y resistente a productos químicos
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin ligante), bioinerte (nailon modificado de baja unión a proteínas)
No estéril
900 μl (muestra)
3,0/0,2 μm
5/paquete
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Placas de filtro AcroPrep™ 96, 1 ml > 3,0 μm/0,2 μm; medios de fibra de vidrio/membrana bioinerte