Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 96 Filter Plates, 1 mL
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
262.00€ - 355.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Cantidad | 5/paquete |
Volumen (métrico) | 900 μl (muestra) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17154461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5053 |
3,0/0,2 μm | Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin ligante), bioinerte (nailon modificado de baja unión a proteínas) |
329.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17144461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5051 |
1,0 μm | Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin ligante) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17164461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5055 |
0,2 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17184461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5063 |
0,8 μm | Mustang S |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17174461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5056 |
0,45 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
No estéril | |
5/paquete | |
900 μl (muestra) |