Learn More
Cytiva Filtros AcroPak™ 20 con membrana Supor™ EKV
Los filtros AcroPak 20 están diseñados para aumentar la comodidad de la filtración de volumen pequeño y medio (estéril y no estéril).
88.60€ - 97.35€
Especificaciones
Material (membrana) | PES hidrófilo |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Área de filtración | 20 cm2 |
Estilo de salida | Manguera dentada escalonada |
Cantidad | 3/paquete |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17164231
|
Cytiva
12246 |
No estéril |
88.60€
paquete de 3 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17174231
|
Cytiva
12247 |
Estéril |
97.35€
paquete de 3 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La membrana Supor tiene altos caudales y rendimientos y es ideal para soluciones donde se requiere una baja unión de proteínas. No se recomienda su uso con algunas cetonas
- Procesa de forma eficaz hasta 2 l de líquidos químicos y biológicos
- La esterilización mediante radiación gamma elimina la contaminación potencial por residuos de EtO
- El orificio de ventilación anterior evita el bloqueo de vapor
- El prefiltro integrado prolonga la vida útil del filtro cuando se procesan soluciones cargadas de partículas como medios que contienen suero
Especificaciones
PES hidrófilo | |
20 cm2 | |
3/paquete |
0,2 μm | |
Manguera dentada escalonada |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Filtros AcroPak™ 20 con membrana Supor™ EKV