Learn More
Cytiva Filtros AcroPak™ 20 con membrana Supor™ EKV
Los filtros AcroPak 20 están diseñados para aumentar la comodidad de la filtración de volumen pequeño y medio (estéril y no estéril).
Marca: Cytiva 12247
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La membrana Supor tiene altos caudales y rendimientos y es ideal para soluciones donde se requiere una baja unión de proteínas. No se recomienda su uso con algunas cetonas
- Procesa de forma eficaz hasta 2 l de líquidos químicos y biológicos
- La esterilización mediante radiación gamma elimina la contaminación potencial por residuos de EtO
- El orificio de ventilación anterior evita el bloqueo de vapor
- El prefiltro integrado prolonga la vida útil del filtro cuando se procesan soluciones cargadas de partículas como medios que contienen suero
Especificaciones
PES hidrófilo | |
Estéril | |
Manguera dentada escalonada |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
3/paquete |
Título del producto
Cytiva Filtros AcroPak™ 20 con membrana Supor™ EKV > Estéril
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido