Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Acrodisc™ con membrana de PTFE
Filtros de jeringa de membrana universal para todos sus requisitos de filtración analítica.
195.00€ - 3235.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PTFE |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17194271
|
Cytiva
4219 |
0,45 μm | 25 mm |
202.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17104281
|
Cytiva
4225 |
0,2 μm | 25 mm | 50/Pk. |
195.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17134331
|
Cytiva
4501 |
0,45 μm | 25 mm | 1000/Pk. |
2950.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17114281
|
Cytiva
4226 |
1 μm | 25 mm | 50/Pk. |
195.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17124321
|
Cytiva
4472 |
0,45 μm | 4 mm | 250/Pk. |
635.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17114341
|
Cytiva
4521 |
0,2 μm | 25 mm | 1000/Pk. |
2905.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17154331
|
Cytiva
4503 |
1 μm | 25 mm | 1000/Pk. |
3235.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
PTFE | |
No estéril | |
Polipropileno |