missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane

Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.

Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4521

2345.50 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 3.21900kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17114341

  • 2905.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones

Especificaciones

Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
< 125 μl
1000/paquete
25 mm
0,2 μm
3,9 cm2
Polipropileno
100 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales