Learn More
Cytiva Filtros de jeringa PSF Acrodisc™ con membrana de PTFE
                    Click to view available options
                                Tamaño de poro:
                                0,2 μm
                                0,45 μm
                                Material (membrana):
                                Fibra de vidrio, PTFE
                                PTFE
                                Cantidad:
                                1000/paq.
                                25/paquete, 200/caja
                                50/paq., 200/caja
                                Tamaño de la unidad: 
                                paquete de 1000 
                                paquete de 200 
                                paquete de 50 
                    Descripción
- Unos filtros más retentivos eliminan las partículas no disueltas más pequeñas que pueden quedar en el cabezal de la columna HPLC y afectar a los resultados analíticos a medida que se disuelven durante un análisis
            Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PTFE | 
| Tamaño de poro | 0,45 μm | 
| Esterilidad | No estéril | 
| Área de filtración | 3,9 cm2 | 
| Material de la carcasa | Polipropileno | 
| Cantidad | 25/paquete, 200/caja | 
| Temperatura máx. (métrico) | 100 °C | 
| Diámetro (métrico) | 25 mm | 
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of 
        Documentos
Scientific Resources
Brochures
                                                Fisher PALL acrodisc one technical guide
                                                Tamaño : 4.8 MB
                            Promociones
- 
             	Multiple Manufacturers
Promoción de productos químicos para su uso en síntesis orgánica
Aprovecha esta oferta por tiempo limitado.Promo Code: 24129Expires: 2025-12-20
New Offer Ahorre hasta un 60%
Título del producto
			Cytiva Filtros de jeringa PSF Acrodisc™ con membrana de PTFE > 
            ¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido