Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Matraces volumétricos de vidrio de borosilicato clase A con tapón de polipropileno
Código de producto. 10120571 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 mL
25 ml
25 ml
50 ml
50 mL
100 mL
200 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
5 l
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecho
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Estilo de cuello Tamaño de la unidad
10120571 5 l Estrecho cada uno
11854150 100 mL Estrecho 2 PCS
11844150 100 mL Ancha 2 PCS
11693199 10 ml Ancha paquete de 2
11884010 200 mL Estrecho 2 PCS
11333884 50 mL Ancha 2 PCS
11814150 250 ml Estrecho 2 PCS
11858361 500 ml Estrecho 2 PCS
11864010 25 ml Estrecho 2 PCS
11673199 1000 ml Ancha cada uno
11683199 5 ml Ancha paquete de 2
10287863 20 mL Ancha paquete de 2
11854010 20 ml Estrecho 2 PCS
11874010 50 ml Estrecho 2 PCS
11844020 25 ml Ancha 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10120571 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 37255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    151.15€ / paquete de 1
    Ahorro 48.85€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BRAND™ Blaubrand™ está disponible con cuello estrecho o cuello ancho en diversos tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de polipropileno incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Descripción Marcado DE-M
Capacidad (métrico) 5 l
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±1,2 ml
Estilo de cuello Estrecho
N.º por caja 1 unidad
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón 34/35