Learn More
Cytiva Filtros de jeringa PSF Acrodisc™ con membrana de PTFE
La eficacia de retención del filtro PSF Acrodisc puede aumentar directamente la vida útil de la columna HPLC.
Marca: Cytiva AP-4501
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Unos filtros más retentivos eliminan las partículas no disueltas más pequeñas que pueden quedar en el cabezal de la columna HPLC y afectar a los resultados analíticos a medida que se disuelven durante un análisis
Especificaciones
PTFE | |
No estéril | |
Polipropileno | |
100 °C |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
1000/Pk. | |
25 mm |
Fisher PALL acrodisc one technical guide
Tamaño : 4.8 MB
Título del producto
Cytiva Filtros de jeringa PSF Acrodisc™ con membrana de PTFE > 0,45 μm; 1000/paq.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido