Learn More
Micronova™ Adaptador de cabeza escoba macho
Código de producto. p-9183001 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
5,75 in
8 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12847033
Marca: Micronova™ SSA2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las dos versiones de adaptadores ACME de acero inoxidable conectan adaptadores roscados de cepillo y fregona a mangos de desconexión rápida de la serie SSU (SSA-3) o conectan adaptadores de fregona de desconexión rápida a mangos roscados (SSA-2).
Los adaptadores de rosca Micronova ACME sirven como conexión entre varios adaptadores Micronova y mangos roscados o de desconexión rápida. El SSA-2 sirve para conectar una gama de herramientas de limpieza y adaptadores de fregona de desconexión rápida con mangos roscados, como mangos de la serie STA. El SSA-3 sirve para conectar una gama de adaptadores roscados de cepillos y fregonas, como la serie QPSL, con los mangos de acero inoxidable de desconexión rápida de la serie SSU.
  • Adaptadores roscados ACME
  • Acero inoxidable con conectores de policetona
  • Conecta varios adaptadores a mangos roscados o de desconexión rápida
  • SSA-2 conecta mangos roscados a adaptadores de herramientas y fregonas QD
  • SSA-3 conecta adaptadores roscados de fregona y cepillo a los mangos QD SSU
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de rosca ACME hembra
Longitud (imperial) 8 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 20 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Conector roscado para mangos y herramientas y adaptadores de fregonas QD
Para utilizar con (aplicación) Para aisladores y campanas cerradas similares, permite que se añadan cabezales o mangos de limpieza al sistema universal
Color-coded No
Material Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de policetona, Polyketone