Learn More
Micronova™ Adaptadores de rosca ACME
Código de producto. 12847033 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
5,75 in
8 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
12847033 8 in cada uno
12857033 5,75 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12847033 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SSA2
Las dos versiones de adaptadores ACME de acero inoxidable conectan adaptadores roscados de cepillo y fregona a mangos de desconexión rápida de la serie SSU (SSA-3) o conectan adaptadores de fregona de desconexión rápida a mangos roscados (SSA-2).
El Micronova Los adaptadores de rosca ACME sirven como conexión entre varios Micronova Adaptadores y manijas roscadas o de desconexión rápida. El SSA-2 sirve para conectar una gama de herramientas de limpieza y adaptadores de fregona de desconexión rápida con mangos roscados, como mangos de la serie STA. El SSA-3 sirve para conectar una gama de adaptadores roscados de cepillos y fregonas, como la serie QPSL, con los mangos de acero inoxidable de desconexión rápida de la serie SSU.
  • Adaptadores roscados ACME
  • Acero inoxidable con conectores de policetona
  • Conecta varios adaptadores a mangos roscados o de desconexión rápida
  • SSA-2 conecta mangos roscados a adaptadores de herramientas y fregonas QD
  • SSA-3 conecta adaptadores roscados de fregona y cepillo a los mangos QD SSU
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de rosca ACME hembra
Longitud (imperial) 8 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 20 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Conector roscado para mangos y herramientas y adaptadores de fregonas QD
Para utilizar con (aplicación) Para aisladores y campanas cerradas similares, permite que se añadan cabezales o mangos de limpieza al sistema universal
Color-coded No
Material Acero inoxidable electropulido (304), Policetona